Merck
GF97250340
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
0.1m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT035250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 972-503-40
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)