Merck
GF95839936
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm rod, 5.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU027920
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 958-399-36
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF95839936-2EA4061829969035
GF95839936-10EA4061829938352
GF95839936-1EA4061825414102
GF95839936-5EA4061831009767