Merck
GF95400727
Magnetic copper
wire, Cu99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, filament diameter 0.1 microns, length 10 m
Synonym(e):
CU805100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.96%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 954-007-27
Länge
10 m
Durchmesser
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)