Merck
GF94230446
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 10 m, 0.12 mm diameter, temper hard
Synonym(e):
AB245130
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 942-304-46
Länge
10 m
Durchmesser
0.12 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)