GF94126675
Gold-tin alloy, Au80Sn20
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AU060250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 941-266-75
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)