GF93979298
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 1m coil, 0.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE220320
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 939-792-98
Größe × Dicke
1 m × 0.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)