Merck
GF92081471
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 2m coil, 150mm coil width, 0.125mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020270
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
foil (coil - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 920-814-71
L × B × Dicke
2 m × 150 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF92081471-1EA4061825456812