GF91984988
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 10 mm, size 100 × 100 mm, condition oil-filled nylon ′6′
Synonym(e):
AM303300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 919-849-88
Größe
100 × 100 mm
Dicke
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF91984988-5EA | 4061825070254 |
GF91984988-1EA | 4061825070230 |
GF91984988-2EA | 4061825070247 |