Merck
GF91696999
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 1.5 mm, size 150 × 150 mm, natural
Synonym(e):
PP303150
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 916-969-99
Größe
150 × 150 mm
Dicke
1.5 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF91696999-1EA4061825049038
GF91696999-10EA4061825049021
GF91696999-2EA4061825049045
GF91696999-5EA4061825049052