Merck
GF91137269
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
250m wire, 0.1mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075119
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 911-372-69
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)