Merck
GF91010854
Aluminum alloy 3003
honeycomb, thickness 20 mm, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, size 600 × 600 mm, cell size 6.35 mm
Synonym(e):
AB112500
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
honeycomb
Hersteller/Markenname
Goodfellow 910-108-54
Küvettengröße
6.35 mm
Größe
600 × 600 mm
Dicke
20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)