GF90928121
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 25 x 25mm size, 150mm coil width, 0.125mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020270
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
foil (half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 909-281-21
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)