GF89822054
Aluminum alloy 5083
foil, Al95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.2 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
AB040400
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 898-220-54
Größe
300 × 300 mm
Dicke
1.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)