GF89550838
Alumina/Silica
fiber, tex number 205, Al2O3 80%/SiO2 20%, length 10 m, filament diameter 0.01mm
Synonym(e):
AJ615720
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 895-508-38
Länge
10 m
Durchmesser
0.01 mm , filament diameter
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)