GF88010726
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 100 x 100mm, 12.7mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE043350
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 880-107-26
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)