GF87512924
Stainless steel - AISI 321
wire, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 10 m, 0.5 mm diameter, temper annealed
Synonym(e):
FE215150
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 875-129-24
Länge
10 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)