Merck
GF87273096
Polyethylene - Low Density
(LDPE), tube, outside diameter 6.4mm, L 10 m, wall thickness 1.1 mm
Synonym(e):
ET317640
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 872-730-96
Länge
10 m
Wandstärke
1.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)