Merck
GF87187449
Silicon carbide
monofilament, length 2 m, 0.1 mm diameter, core tungsten 0.01mm diameter
Synonym(e):
SI675930
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 871-874-49
Länge
2 m
Durchmesser
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)