Merck
GF87054408
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.1m wire, 0.178mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 015125
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 870-544-08
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)