Merck
GF86373760
Kobalt
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.99+%
Synonym(e):
CO007902
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Co
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141710
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 863-737-60
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
Länge
100 mm
Durchmesser
2.0 mm
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)