Wichtige Dokumente
GF85958229
Dysprosium
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Dysprosium
About This Item
Assay
≥99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 859-582-29
Widerstandsfähigkeit
89 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1412 °C (lit.)
Dichte
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChIKey
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)