Merck
GF85698354
Tin/Lead/Silver
foil, thickness 0.5 mm, Sn62%/Pb36%/Ag2%, size 30 × 30 mm, temper as rolled
Synonym(e):
SA190300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 856-983-54
Größe
30 × 30 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)