GF84608242
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fabric, weight.m-2-88g, size 250 × 250 mm, warp yarn 24tex
Synonym(e):
ET303510
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
fabric
Hersteller/Markenname
Goodfellow 846-082-42
Größe
250 × 250 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)