Merck
GF83712797
Chromium/Aluminum
powder, 300 max. part. size (micron), Cr80%/Al20%, weight 50 g
Synonym(e):
CR016025
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 837-127-97
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
300 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)