GF82810223
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9%, 1.6 mm diameter, length 900 mm, temper annealed
Synonym(e):
NE067902
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 828-102-23
Länge
900 mm
Durchmesser
1.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)