GF82771241
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 25mm disks, 0.025mm thickness, hard
Synonym(e):
FE240235
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 827-712-41
Größe × Dicke
25 mm × 0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)