Wichtige Dokumente
GF81420094
Chrom
foil, 50x50mm, thickness 2.0mm, hard, 99.7+%
Synonym(e):
Chrom
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.7%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 814-200-94
Widerstandsfähigkeit
12.7 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
50 x 50 mm × 2.0 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1857 °C (lit.)
Dichte
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChIKey
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)