Merck
GF79451141
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 500mm x 16mm diameter
Synonym(e):
NI147940
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 794-511-41
Größe
500 x 16 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF79451141-1EA4061825452036