Merck
GF79405454
Aluminium alloy 2024
foil, Al93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 2.5 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
Synonym(e):
AB200400
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 794-054-54
Größe
300 × 300 mm
Dicke
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)