GF77841906
Kohlenstoff
foil, not light tested, 300x300mm, thickness 0.125mm, flexible graphite, 99.8%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 778-419-06
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Größe × Dicke
300 x 300 mm × 0.125 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable