GF77538077
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
500mm rod, 12.7mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE257920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 775-380-77
L × Durchm.
500 mm × 12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)