Merck
GF77527750
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
foil, 100 x 100mm, 0.50mm thickness
Synonym(e):
TA030490
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 775-277-50
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)