Merck
GF76797747
Cobalt/Chromium/Tungsten/Nickel/Iron/Manganese
rod, 9.8 mm diameter, Co50%/Cr20%/W 15%/Ni10%/Fe 3%/Mn 2%, length 100 mm
Synonym(e):
CN017920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 767-977-47
Länge
100 mm
Durchmesser
9.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)