GF76403381
Antimonial lead alloy, Pb95Sb5
powder, 250micron max. particle size, 150micron min. particle size, 200g
Synonym(e):
PB126010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 764-033-81
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
250 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)