Merck
GF76155262
Nickel/Chromium
wire, 0.045 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 50 m, temper annealed
Synonym(e):
NI055113
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 761-552-62
Länge
50 m
Durchmesser
0.045 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)