Wichtige Dokumente
GF75299170
Praseodym
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.015mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Praseodym
About This Item
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 752-991-70
Widerstandsfähigkeit
68 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25 x 25 mm × 0.015 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
931 °C (lit.)
Dichte
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChIKey
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF75299170-1EA | 4061825411279 |
GF75299170-2EA | 4061829521783 |