Merck
GF75012724
Aluminum/Silicon
rod, Al88%/Si12%, 10 mm diameter, length 1000 mm, condition extruded
Synonym(e):
AL137910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 750-127-24
Länge
1000 mm
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)