Merck
GF74951567
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, length 10 m, 0.02 mm diameter, condition metallic glass
Synonym(e):
FE845020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 749-515-67
Länge
10 m
Durchmesser
0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)