Merck
GF74831014
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 5 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
ET303250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 748-310-14
Größe
150 × 150 mm
Dicke
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF74831014-10EA4061825038384
GF74831014-1EA4061825038391
GF74831014-2EA4061825038407
GF74831014-5EA4061825038414