GF74742442
Tin/Zinc
foil, thickness 0.6 mm, Sn75%/Zn25%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonym(e):
SA200360
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 747-424-42
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)