Wichtige Dokumente
GF74596405
Neodym
lump, 25 mm max. lump size, weight 300 g, purity 99%
Synonym(e):
ND006100
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 745-964-05
Widerstandsfähigkeit
64.0 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
300 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1021 °C (lit.)
Dichte
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChIKey
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)