GF74075496
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1000mm rod, 3.0mm diameter
Synonym(e):
NI057910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 740-754-96
L × Durchm.
1000 mm × 3.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)