Merck
GF73533461
Polyethylene - Carbon Filled
(PE), film, thickness 0.08 mm, size 150 × 150 mm, condition conductive polymer
Synonym(e):
ET331080
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 735-334-61
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.08 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)