GF73469065
Polyimide
(PI), metallized film, thickness 0.025 mm, size 610 × 610 mm, condition metallized on one side with 30 nm aluminum
Synonym(e):
IM301825
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 734-690-65
Größe
610 × 610 mm
Dicke
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF73469065-1EA | 4061825078786 |
GF73469065-2EA | 4061825078793 |
GF73469065-5EA | 4061825078809 |