Merck
GF71248013
Nickel
mesh, size 0.43 mm, size 60 × 120 mm, thickness 0.004 mm
Synonym(e):
NI008720
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141729
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 712-480-13
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
Größe
0.43 mm
60 × 120 mm
Dicke
0.004 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Srinidhi Nagaraja et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 108(6), 2681-2690 (2020-03-12)
Nitinol is commonly used in medical implants due to its unique thermomechanical properties of shape memory and superelasticity. Free nickel has the potential to induce biological responses that may be a concern for permanent implants manufactured from nickel-containing alloys. Although
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF71248013-1EA4061821099310
GF71248013-2EA4061821099327