Merck
GF71114790
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
2m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 015075
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 711-147-90
L × Durchm.
2 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)