Merck
GF70835306
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 25 x 25mm, 0.0125mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
NI030230
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 708-353-06
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)