GF70684128
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 200mm x 5.0mm diameter
Synonym(e):
MO017910
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 706-841-28
L × Durchm.
200 mm × 5.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)