Merck
GF70529104
Platinum/Rhodium
wire, 0.015 mm diameter, Pt87%/Rh13%, length 5 m, temper annealed
Synonym(e):
PT035050
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 705-291-04
Länge
5 m
Durchmesser
0.015 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF70529104-1EA4061821150523