Merck
GF70065547
Nickel silver
tube, Cu62%/Ni18%/Zn20%, outside diameter 1.1 mm, length 970 mm, wall thickness 0.21 mm
Synonym(e):
CU107140
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 700-655-47
Länge
970 mm
AD
1.1 mm
Wandstärke
0.21 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)